Ammoniumnitrat lösning 1 mol/l acc. to DIN 19730, Supelco®
Catalog # 1.02596.2500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Boiling Point:100 °C (1013 hPa)
- Density:1.03 g/cm3 (20 °C)
- Storage temeprature:+15...+25 °C
- Assay:0,99 - 1,01 mol/l
- pH-value:5 - 6
- As (Arsenic):≤0,005 ppm
- Be (Beryllium):≤0,001 ppm
- Cd (Cadmium):≤0,002 ppm
- Co (Cobalt):≤0,005 ppm
- Cr (Chromium):≤0,005 ppm
- Cu (Copper):≤0,005 ppm
- Hg (Mercury):≤0,001 ppm
- Mg (Magnesium):≤0,001 ppm
- Mo (Molybdenum):≤0,005 ppm
- Ni (Nickel):≤0,010 ppm
- Pb (Lead):≤0,005 ppm
- Sb (Antimony):≤0,005 ppm
- Tl (Thallium):≤0,005 ppm
- U (Uranium):≤0,001 ppm
- V (Vanadium):≤0,005 ppm
- Zn (Zinc):≤0,005 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:80.04 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS-nummer:6484-52-2
Formel:NH₄NO₃
MDL-nummer:MFCD00011425