Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS), GR analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.07998.0025
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:220 g/l (22 °C)
- Molar Mass:570.4 g/mol
- Bulk Density:810 kg/m3
- pH:6.0 (10 g/l, H2O, 22 °C)
- HS Code:2927 00 00
- pH value:6,0
- Storage temperature:+15...+25 °C
- Identity:passes test
- Color change with zirconium:passes test pink - violet
- Absorption maximum ⋋max:505 - 510 nm
- Loss on drying:≤10 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:570.40 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:245-803-9
CAS-nummer:23647-14-5
Formel:C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
MDL-nummer:MFCD00003952