ContactUsLinkComponent
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.22145.0250
 :  Merck
 :  
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.22145.0250
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
  • Solubility:
    170 g/l (20 °C)
  • Molar Mass:
    231.2 g/mol
  • Chemical formula:
    4-(NH2)C6H4SO3Na*2H2O
  • Molecular weight:
    231,2 g/mol
  • Synonyms:
    Sulfanilic acid sodium salt
  • Identity (IR):
    passes test
  • Storage temperature:
    +15...+25 °C
 :
 :231.198 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Omgivande
 :208-208-5
 :6106-22-5
 :MFCD00151042
 :C₆H₁₀NNaO₅S
 :MFCD00064394