ContactUsLinkComponent
VWR®, Flaska, smal hals, oktogonal, med skruvlock
  391-1552
undefined
VWR®, Flaska, smal hals, oktogonal, med skruvlock
  391-1552
  • Stängningsstorlek:
    ej monterade
  • Version:
    Icke sterilt
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    64×64×135 mm
  • Lock, färg:
    Ofärgad
  • Förp.:
    144
PET, klar, med HDPE-lock.
  • Tillverkad i livsmedelsgodkänt material i renrum (klass 100)
  • Förpackad med separat naturfärgat lock med garantiförslutning
  • Lätt och stöttålig, mycket hög läckagesäkerhet
Perfekt för livsmedelsapplikationer. För förpackning, förvaring och transport av vätskor eller pulver. Horisontell förvaring ger optimalt utnyttjande av tillgängligt utrymme. Graderingar: 125 ml (i 25 ml-steg), 250, 500 och 1 000 ml (i 50 ml-steg). Innerhalsdiameter: 31,7 mm.