Skåp för kemikalier, CF-CLASSIC
Catalog # 135-1938
Supplier: asecos
Specifications
- Beskrivning:Förvaringsskåp för kemikalier, utan inredning, CS-CLASSIC, modell CS.195.105.MM.4WD
Skåp antracitgrått (RAL7016)/dörrar vit (RAL9010) - B×D×H:1055×520×1950 mm
- Förp.:1
- Vikt:68
Specifications
About this item
För säker, godkänd och separat förvaring av olika farliga material i ett skåp.
- Dörrvarianter: vingdörrar med integrerad ventilation för varje del
- Naturlig ventilation vid botten (ventilationsöppningar vid skåpets botten)
- Anslutning (NW 75) till teknisk ventilation på toppen
- Dubbelväggad dörrkonstruktion
- Högkvalitativ, reptålig strukturfärg
- Cylinderlås integrerad i vridhandtaget
- Justerbar för att kompensera för ojämna golv
Tillverkad i Tyskland.
Outer body made sturdy all welded construction suitable for highest industrial demands with the attached labelling system.
Ordering information: Andra färger finns på begäran. Levereras utan inredning. Inredning måste beställas i tillägg. Vänligen kontakta Avantor för ytterligare information.
Delivery: Leveranskostnad på förfrågan.