ContactUsLinkComponent
Precision Hydrometers
Precision Hydrometers
Catalog # SCNL3071003
Precision Hydrometers
Catalog # SCNL3071003
Specifications
  • Längd:
    280 mm
  • Seq:
    01
  • Indelning:
    0,002 ml
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    1,000 - 1,200 g/ml
Specifications
About this item
Precision hydrometers without thermometer with reference temperature of 20 °C.