Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 380 mm
Katalog # SCNL3071024
Leverantör:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
Katalog # SCNL3071024
Leverantör:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 380 mm
Price
465,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These density hydrometers are available with (or without) mercury-free thermometer. Reference temperature: 20 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    380 mm
  • Seq:
    03
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    1,200 - 1,400 g/ml