Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers, low temperature
Precision thermometers, low temperature
Leverantör:   Ludwig Schneider
Precision thermometers, low temperature
Leverantör:  Ludwig Schneider
Certificates
Precision thermometers, low temperature
Precision thermometers, low temperature
11 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These precision, low temperature laboratory thermometers are suitable for official certification.
  • Total immersion
  • Colourless prism or yellow back round capillary
Pentane, alcohol or toluene, enlcosed or stem type.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Beställningsinformation: Available with works certificate or with DAkkS calibration certificate (optional).
Product Family Options
Enclosed type
Produktinformation
  • Mätområde
    Indelning
    Längd
    Fyllning
    Nedsänkning
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • SCNL1042402
    Enclosed type, with blue reflecting prismatic capillary form
    Enclosed type, with blue reflecting prismatic capillary form
    −150...+30 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Pentane
    Total
    9 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 800,00 kr
    800,00 kr
    1 * 1 Items
       800,00 kr
  • SCNL1042403
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    −100...+100 °C
    1,0 °C
    300 mm
    ALCH
    Total
    9 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 795,00 kr
    795,00 kr
    1 * 1 Items
       795,00 kr
  • SCNL1042405
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    −80...+30 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Toluol
    Total
    9 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr
  • SCNL1042504
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
    −50...+50 °C
    0,5 °C
    300 mm
    Toluol
    Total
    9 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr
  • SCNL1042602
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form, without official certification
    Enclosed type, with colourless prismatic capillary form, without official certification
    −50...+50 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Toluo
    Total
    9 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 855,00 kr
    855,00 kr
    1 * 1 Items
       855,00 kr
Stem type
Produktinformation
  • Mätområde
    Indelning
    Längd
    Fyllning
    Nedsänkning
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • SCNL1052006
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −50...+50 °C
    1,0 °C
    280 mm
    Toluol
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 1 Items
       410,00 kr
  • SCNL1052009
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −50...+30 °C
    1,0 °C
    280 mm
    Toluol
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 1 Items
       400,00 kr
  • SCNL1052003
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −100...+100 °C
    1,0 °C
    300 mm
    ALCH
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 1 Items
       715,00 kr
  • SCNL1052004
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −100...+30 °C
    1,0 °C
    300 mm
    ALCH
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 1 Items
       515,00 kr
  • SCNL1052005
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −80...+30 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Toluol
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 1 Items
       475,00 kr
  • SCNL1052104
    Stem type, with yellow back round capillary form
    Stem type, with yellow back round capillary form
    −50...+50 °C
    0,5 °C
    300 mm
    Toluol
    Total
    6 ±1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 1 Items
       465,00 kr