Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen Lamp
Halogen Lamp
Halogen lamp, with handle, 500 W
Katalog # BINHU8476713-230
Marketsource
Leverantör:   3B Scientific
Halogen Lamp
Katalog # BINHU8476713-230
Leverantör:  3B Scientific
Marketsource
Halogen Lamp
Halogen Lamp
Halogen lamp, with handle, 500 W
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Halogen lamp, with handle
  • Effekt (W):
    500 W