ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • EXL-123-2546U
  • EXL-123-7502U
  • EXL-123-0203U
  • EXL-123-0202U
  • EXL-123-1546U
  • EXL-123-1046U
  • EXL-123-0502U
  • Kolbelastning:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. tryck:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
Guard cartridges