Copper di-ammonium lösning Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Katalog # 1.05217.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (Cu):0.098 - 0.102 mol/l
- pH-value:9.7 - 10.3
- Free EDTA:conforms
- Free copper:conforms
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,02 g/cm3 (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande