VWR® Buffer Standard Solutions
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Om denna produkt
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- pH-värdepH noggrannhetReferenstemperaturFörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice
- 4,00±0,0325 °CPlastic bottle500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL1 200,00 kr
- 7,00±0,0325 °CPlastic bottle500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL1 375,00 kr
- 10,0±0,0325 °CPlastic bottle500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL1 675,00 kr