ContactUsLinkComponent
UHPLC columns, Ultra C18 (USP L1)
UHPLC columns, Ultra C18 (USP L1)
Leverantör:  Restek
Certifikat
undefined
UHPLC columns, Ultra C18 (USP L1)
Leverantör:  Restek
Specifikationer
  • Catalog No:
  • REST9174315
  • Kolbelastning:
  • 20%
  • Endcapped:
  • Ja, Ja
  • pH område:
  • 2,5 - 8
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • USP code:
  • L1, L1
Specifikationer