ContactUsLinkComponent
Överföringsvagn
Överföringsvagn
Catalog # 141-0572
Supplier:  MIELE
undefined
Överföringsvagn
Catalog # 141-0572
Supplier:  MIELE
Specifications
  • Beskrivning:
    MF 27/28-1 Transfer cart for glassware washing machine, Miele G 8527/28
  • B×D×H:
    740×930×1050 mm
  • Förp.:
    1
  • Antal hyllor:
    1
Specifications
About this item
For loading and unloading washers with backets and inserts.
  • With removable drip tray (W×D×H: 603×866×70 mm)
  • Both ends can dock onto machine, tables, sluices or conveyors
  • Docking height 850, –100, + 150 mm
  • 4 lockable wheels, Ø 100 mm