Orders LinkContactUsLinkComponent
pH combination electrodes, IDS®
Leverantör:   SI ANALYTICS
pH combination electrodes, IDS®
Leverantör:  SI ANALYTICS
Certificates
pH combination electrodes, IDS®
pH combination electrodes, IDS®
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
When digital IDS sensors are connected to the measuring device, they automatically identify themselves with their serial numbers and type designation and transmit their calibration data to the device.
  • Calibration data is stored in the sensor head
  • Measuring signals are transmitted without interference
  • Perfect galvanized separation
  • Resistant against environmental influences
  • Allows prognostic maintenance of the sensors by the intelligent sensor evaluation QSC
  • Effortless allocation and documentation of the sensor to electronically captured and saved calibration results
  • Highest possible operator comfort and measuring accuracy
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    pH
    Temp
    Material
    Elektrolyt
    Diafragma
    Ø×L
    Anslutning
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • SCOI285100080
    A 157 IDS®, micro electrode with NTC 30 kΩ
    A 157 IDS®, micro electrode with NTC 30 kΩ
    A 157 IDS®, micro electrode
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    12/5×200 mm
    IDS® plug, 1,5 m cable
    Life Science applications
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 850,00 kr
    9 850,00 kr
    1 * 1 Items
       9 850,00 kr
  • 661-0244
    A 162 IDS®, with NTC 30 kΩ
    A 162 IDS®, with NTC 30 kΩ
    A 162 IDS®
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    12×120 mm
    IDS® plug, 1,5 m cable
    Demanding applications
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 350,00 kr
    6 350,00 kr
    1 * 1 Items
       6 350,00 kr
  • SCOI285101080
    A 7780 IDS®, with NTC 30 kΩ
    A 7780 IDS®, with NTC 30 kΩ
    A 7780 IDS®
    0 - 14
    −5...+80 °C
    Glas
    Gel
    3 × ceramic
    12×120 mm
    IDS® plug, 1,5 m cable
    Versatile applications
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 700,00 kr
    5 700,00 kr
    1 * 1 Items
       5 700,00 kr