Spektrofotometrar, Spectroquant® Prove
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Spectroquant Prove är designat för att möta alla krav för vatten analys - Avloppsvatten, processvatten, dricksvatten och drycker.
- Automatisk ID: Identifikationssystemet väljer automatiskt inställningar och metod
- Barkoden innehåller metodidentifikation, lot-nummer, utgångsdatum och kalibreringsuppdatering för säkra data
- Anpassade mätningar inkluderar spädningsfaktorer, korrektion for turbiditet, absorption och transmission, gränsvärden och trendanalyser
- Cellhållaren kan tas ut för enkel rengöring
- Matrix check detekterar enkelt interferenser
- Anpassade data för enkel dokumentation
- AQA Prime gör säker och dokumenterad analytisk kvalitetssäkring
Prove 100 är det bästa valet för de som huvudsakligen använder den stora bredden av Spectroquant testkit, eller endast utför mätningar i det synliga området.
Prove 300 idealisk för mer intensivt användande och passar för mätningar i både UV- och det synliga området, vilket ger större flexibilitet för mer komplicerade analyser.
Top of the range model for more complex analyses, Prove 600, has been designed for high-end UV/Visible optics, with bandwidth of 1,8 mm, and cuvettes of up to 100 mm. Excellent resolution and sensitivity for use with test kits, complex kinetics or spectral measurements.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specifications
- Catalog No:
- 1.73016.0001
- 1.73017.0001
- Modell:
- Prove 100
- Prove 300
- Display:
- Resistive touch screen
- Antal metoder:
- Over 180
- Over 180
- Våglängdsområde:
- 320 - 1100 nm
- 190 - 1100 nm
- Kyvetter:
- Round Ø 16 mm
- Round Ø 16 mm
- Språk:
- 28
- 28
- Spektral bandbredd:
- 4 nm
- 4 nm