ContactUsLinkComponent
VWR® ACE® Excel® C18-HL HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
VWR® ACE® Excel® C18-HL HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Leverantör:  Avantor
Certifikat
undefined
VWR® ACE® Excel® C18-HL HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Leverantör:  Avantor
Specifikationer
  • Catalog No:
  • EXL-311-2503U
  • EXL-311-2546U
  • EXL-311-1546U
  • EXL-311-2504U
  • Kolbelastning:
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. tryck:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH område:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
Specifikationer
Relaterad information
Guard cartridges, ACE HPLC guard holder may be required
Produktinformation