ContactUsLinkComponent
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitrile
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitrile
Certifikat
undefined
Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitrile
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSM700154
  • ANSM700155
  • ANSM700151
  • ANSM700152
  • ANSM700153
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Micro-textured fingertips
  • Micro-textured fingertips
  • Micro-textured fingertips
  • Micro-textured fingertips
  • Micro-textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • Finger, tjocklek:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • EN standard:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer