Gravity hydrometer
Gravity hydrometer, 39 - 51, 0,1, 330 mm
Katalog # GERI0482S
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Gravity hydrometer calibrated at 60 °F for liquified petroleum-gas.
Certifications: ASTM 5 H
Specifikationer
- Beskrivning:Gravity hydrometer
- Längd:330 mm
- Indelning:0,1
- Mätområde:39 - 51
- Cat. No.:GERI0482S