Orders LinkContactUsLinkComponent
Torso
Marketsource
Leverantör:   3B Scientific
Torso
Leverantör:  3B Scientific
Marketsource
Certificates
Torso
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This easy to transport torso allows the practice of adult CPR techniques. Optionally child CPR can also be practiced by changing the supplied springs inside the torso. Individual student face masks with a one-way non-rebreathing valve and disposable airways provide maximum protection against cross-contamination.
  • With light controller
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • BINH1005618
    Torso (Electronic Light Contr.)
    Torso (Electronic Light Contr.)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • BINH1008541
    Unisex Torso Fixed Head 11-Part
    Unisex Torso Fixed Head 11-Part
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource