ContactUsLinkComponent
Myrsyra ≥85%
Myrsyra ≥85%
Katalog # APPC121029.1611
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
undefined
Myrsyra ≥85%
Katalog # APPC121029.1611
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :46.03 g/mol
Merck Index:13,04265
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-579-1
FN:1779
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297