ContactUsLinkComponent
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
  ENTEA82-03-0215
 :  ENTEGRIS
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
  ENTEA82-03-0215
 :  ENTEGRIS
  • För:
    A82M, PA82M wafer carriers
  • Färg:
    Ofärgad
  • Beskrivning:
    Squeeze
  • Material:
    PFA
  • Förp.:
    4
  • Attaches to the notches on both end walls of carrier
  • Overall size: 165×91×157 mm