ContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® 254, Upright Microscopes
undefined
VWR® VisiScope® 254, Upright Microscopes
  • Catalog No:
  • 630-1928
  • 630-1929
  • 630-2684
  • 630-2688
  • Kontrasteringsteknik:
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Huvud:
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • Okular:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Revolver:
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • Objektiv:
  • (IOS) N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • (IOS) N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • (IOS) N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • (IOS) N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Objektbord:
  • 150×139 mm (movement: 75×33 mm), rackless
  • 150×139 mm (movement: 75×33 mm), rackless
  • 150×139 mm (movement: 75×33 mm), rackless
  • 150×139 mm (movement: 75×33 mm), rackless
  • Kondensor:
  • Abbe N.A. 1,25 with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Abbe N.A. 1,25 with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Abbe N.A. 1,25 with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Abbe N.A. 1,25 with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Fokussystem:
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Belysning:
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • LED (white, 3,6 W)
  • W×D×H:
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • Vikt:
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
Eyepieces