Orders LinkContactUsLinkComponent
DNA gel loading buffer 6X
6X DNA loading buffer, 5× 1 ml, 5
Katalog # LONZ50655
Leverantör:   LONZA
DNA gel loading buffer 6X
Katalog # LONZ50655
Leverantör:  LONZA
CAS-nummer:  
DNA gel loading buffer 6X
DNA gel loading buffer 6X
6X DNA loading buffer, 5× 1 ml, 5
CAS-nummer:  
Price
1 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
This buffer is a Ficoll based loading buffer containing Ficoll®, EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue. Ideal for separation of DNA fragments with improved resolution.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5
  • Beskrivning:
    6X DNA loading buffer, 5× 1 ml
Specifikationer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 6X DNA loading buffer, 5× 1 ml
    6X DNA loading buffer, 5× 1 ml
    LONZ50655
    5
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items - 1 675,00 kr