ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Supplier:  MAPA
New Product
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Supplier:  MAPA
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4903
  • 112-4907
  • 112-4904
  • 112-4905
  • MAPA34519019
  • Modell:
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Renrumsklass:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Yta:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Kragmodell:
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
Specifications