Kemikaliebeständiga handskar, UltraNeo 450
Supplier: MAPA
Certificates
About this item
Neoprene/natural latex gloves with cotton flock lining.
- Extremely supple with freedom of movement
- Provides standard chemical protection
- Added comfort thanks to the cotton flock lining
- Embossed textures for good grip on slippery objects
- Long cuff for forearm protection
Ideal for use in the automotive/mechanical industry, for battery manufacturing, the preparation of industrial glues and for chemical handlings.
Certifications: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5; Cat. III.
Specifications
- Catalog No:
- 112-0688
- 112-0685
- 112-0689
- 112-0687
- Modell:
- UltraNeo 450
- UltraNeo 450
- UltraNeo 450
- UltraNeo 450
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Embossed
- Embossed
- Embossed
- Embossed
- Kragmodell:
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- EN standard:
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5