ContactUsLinkComponent
Kemikaliebeständiga handskar, UltraNeo 450
Kemikaliebeständiga handskar, UltraNeo 450
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Kemikaliebeständiga handskar, UltraNeo 450
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0688
  • 112-0685
  • 112-0689
  • 112-0687
  • Modell:
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
Specifications