Orders LinkContactUsLinkComponent
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverantör:   MOTIC
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverantör:  MOTIC
Certificates
Metallurgical microscopes, PSM-1000
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The PSM-1000 is a modular complex microscope.
  • Three-lens change-over turret to convert to laser work
  • Wavelength from 355 to 1064 nm achieved by optical lenses
  • Built-in camera port for documentation use, incident illumination available
  • Tilting head models for more ergonomic needs
  • Adjustable centrable, forward facing, quadruple nosepiece (dovetail mount) with one fixed and three adjustable positions
Designed for applications in the semiconductor industry, as well as for laser inspections and repairs, specially on wafers and printed circuit boards (PCB).
 : Supplied with laser safety kit incl. shims and laser safety pin.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MOTIPP99777001
  • MOTIAP99777001
  • MOTI1100101700071
  • MOTI1100101700062
  • MOTISW010282A
  • Kontrasteringsteknik:
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Ljusfält
  • Huvud:
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Okular:
  • WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
  • WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
  • WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
  • WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
  • Revolver:
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • Fokussystem:
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Modell
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • MOTIPP99777001
    Standard system
    Standard system
    PSM-1000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIPP99777001
    Kontrasteringsteknik
    Ljusfält
    Huvud
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okular
    WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
    Revolver
    4 lägen
    Fokussystem
    Koaxial grov- och fininställning
  • MOTIAP99777001
    Head (only)
    Head (only)
    PSM-1000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 46 575,00 kr
    46 575,00 kr
    1 * 1 Items
       46 575,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIAP99777001
    Kontrasteringsteknik
    Ljusfält
    Huvud
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okular
    WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
    Revolver
    4 lägen
    Fokussystem
    Koaxial grov- och fininställning
  • MOTI1100101700071
    Standard microscope
    Standard microscope
    PSM-1000
    Trinocular
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700071
    Kontrasteringsteknik
    Ljusfält
    Huvud
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okular
    WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
    Revolver
    4 lägen
    Fokussystem
    Koaxial grov- och fininställning
  • Head (only)
    PSM-1000
    Trinocular
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700062
    Kontrasteringsteknik
    Ljusfält
    Huvud
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okular
    WF 10×/24 mm med dioptriinställning och ögonmussla av gummi
    Revolver
    4 lägen
    Fokussystem
    Koaxial grov- och fininställning
Mechanical stage
Produktinformation
  • Modell
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • MOTISW010282A
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 900,00 kr
    13 900,00 kr
    1 * 1 Items
       13 900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTISW010282A
    Kontrasteringsteknik
    Huvud
    Okular
    Revolver
    Fokussystem
Objectives
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective
    20×
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14 775,00 kr
    14 775,00 kr
    1 * 1 Items
       14 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 350,00 kr
    7 350,00 kr
    1 * 1 Items
       7 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    2×/0,05
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 600,00 kr
    6 600,00 kr
    1 * 1 Items
       6 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    50×/0,42
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26 100,00 kr
    26 100,00 kr
    1 * 1 Items
       26 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 175,00 kr
    6 175,00 kr
    1 * 1 Items
       6 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 3 mm)
    100×/0,8
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26 625,00 kr
    26 625,00 kr
    1 * 1 Items
       26 625,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 33,5 mm)
    10×/0,28
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 475,00 kr
    6 475,00 kr
    1 * 1 Items
       6 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 20 mm)
    20×/0,42
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14 300,00 kr
    14 300,00 kr
    1 * 1 Items
       14 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 13 mm)
    50×/0,55
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19 825,00 kr
    19 825,00 kr
    1 * 1 Items
       19 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective
    10×
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 250,00 kr
    7 250,00 kr
    1 * 1 Items
       7 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    5×/0,14
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 775,00 kr
    5 775,00 kr
    1 * 1 Items
       5 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    20×/0,4
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21 100,00 kr
    21 100,00 kr
    1 * 1 Items
       21 100,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    MOTISW010282A
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 13 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fiberoptisk belysning
    Fiberoptisk belysning
    631-2000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    MOTI1101001703541
    50×/0,42
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 26 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Förstoring
    Tillgänglighet
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    MOTI1101001703531
    20×/0,4
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 21 100,00 kr