ContactUsLinkComponent
Neoprene gloves, Microflex® 73-847
Neoprene gloves, Microflex® 73-847
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Neoprene gloves, Microflex® 73-847
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-4371
  • 112-4374
  • 112-4373
  • 112-4375
  • 112-4372
  • Modell:
  • 73-847
  • 73-847
  • 73-847
  • 73-847
  • 73-847
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Specifikationer
Relaterad information