Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
Certificates
Storage Boxes
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as the lower area.
  • Clear lid is providing the correct view
  • Temperature resistant from −80 °C up to +121 °C
  • Autoclavable
Product Family Options
For 15 ml tubes
Produktinformation
  • Ant. hål
    Färg
    för rör
    Tillgänglighet
    Price
  • 25 (5×5)
    Genomskinlig
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
  • 25 (5×5)
    Gul
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 285,00 kr
    285,00 kr
    1 * 1 Items
       285,00 kr
  • 25 (5×5)
    Rosa
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 1 Items
       270,00 kr
  • 25 (5×5)
    Grön
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
  • 25 (5×5)
    Blå
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 265,00 kr
    265,00 kr
    1 * 1 Items
       265,00 kr
  • 25 (5×5)
    Orange
    15 ml (Ø 17 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
For 50 ml tubes
Produktinformation
  • Ant. hål
    Färg
    för rör
    Tillgänglighet
    Price
  • 9 (3×3)
    Genomskinlig
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 1 Items
       270,00 kr
  • 9 (3×3)
    Gul
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 365,00 kr
    365,00 kr
    1 * 1 Items
       365,00 kr
  • 9 (3×3)
    Rosa
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 1 Items
       355,00 kr
  • 9 (3×3)
    Grön
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 1 Items
       270,00 kr
  • 9 (3×3)
    Blå
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 9 (3×3)
    Orange
    50 ml (Ø 30 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 1 Items
       355,00 kr