ContactUsLinkComponent
Plastic cuvette for LICO
Plastic cuvette for LICO
Katalog # 705-1169
Leverantör:  Hach
undefined
Plastic cuvette for LICO
Katalog # 705-1169
Leverantör:  Hach
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    50 mm
  • Material:
    Plast
  • Beskrivning:
    Spectrophotometer cuvettes
  • Höjd:
    10 mm
  • Förp.:
    50
Specifikationer
Om denna produkt
Disposable rectangular cuvette for spectral measurements of liquids.