ContactUsLinkComponent
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Orbital Shaker
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-7106
  • Modell:
  • Advanced Mini Shaker 15
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Kolvhastighet:
  • 40 - 300 min⁻¹
  • Hastighetsnoggrannhet:
  • ±2%
  • Skakrörelse:
  • Orbital
  • Max. load:
  • 3,6 kg
  • Effekt:
  • 25 W
  • Orbit:
  • 15 mm
  • Vikt:
  • 10,7 kg
  • B×D×H:
  • 279×432×102 mm
  • Skakbord, B×D:
  • 222×298 mm
Specifications