Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorptiometer cell
Absorptiometer cell
Absorptiometer cells, Glas, 28×40 mm
Katalog # TINT605534
Leverantör:   Lovibond Tintometer
Absorptiometer cell
Katalog # TINT605534
Leverantör:  Lovibond Tintometer
Absorptiometer cell
Absorptiometer cell
Absorptiometer cells, Glas, 28×40 mm
Price
9 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
Specifikationer
  • Diam×H:
    28×40 mm
  • Beskrivning:
    Absorptiometer cells
  • Material:
    Glas