ContactUsLinkComponent
Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α
Katalog # ATAG3921
Leverantör:  Atago
undefined
Digital refractometer, RX-007α
Katalog # ATAG3921
Leverantör:  Atago
Specifikationer
  • Modell:
    RX-007α
  • Mätområde:
    0 − 5 °Bx
  • Noggrannhet:
    ±0,005 °Bx ; ±0,000010 nD
  • Mätområde (°Brix):
    0 - 5
  • Minne:
    30 values
  • Upplösning:
    0,000001 nD
  • Beskrivning:
    Digital refractometer
  • Elektrisk:
    100 - 240 V
  • Temperaturgivare:
    ±0,05 °C
  • Strömförsörjning:
    100 - 240 VAC
  • ATC:
    Yes
  • Display:
    LCD (320×240 P)
  • Utgång:
    RS232C
  • Prisma:
    High density optical glass
  • Upplösning (°Brix):
    0,001
  • Temperaturmätning:
    15...30 °C
  • Temperaturgivare, noggrannhet:
    ±0,05 °C
  • Förp.:
    1
  • Brytningsindex:
    1,330 − 1,342 nD
Specifikationer
Om denna produkt
The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high accuracy (±0,005 %).
Certifications: 21 CFR Part 11 (FDA)