ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Venitactyl
undefined
Nitrile gloves, Venitactyl
  • Catalog No:
  • DELPV1420B10009
  • DELPV1400B100/6.5
  • DELPV1400B100/8.5
  • DELPV1400B100/7.5
  • DELPV1400PB100/7.5
  • DELPV1400B100/9.5
  • DELPV1420B1000/6.5
  • Modell:
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Venitactyl
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Pudrade
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Pudrade
  • Puderfria
  • Pudrade
  • EN standard:
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +