Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels
Separating funnels
Leverantör:   QVF LABORTECHNIK
Separating funnels
Leverantör:  QVF LABORTECHNIK
Certificates
Separating funnels
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Stopcock with glass key
  • Without graduations
  • Excellent chemical and temperature resistance
The separating funnels are used for discontinuous shaking out of solvents.
Certifications: Complies to DIN 12 451.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 50 ml
    14/23 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 725,00 kr
    1 725,00 kr
    1 * 1 Items
       1 725,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 850,00 kr
    1 850,00 kr
    1 * 1 Items
       1 850,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS