pH Buffer solutions
Leverantör: Hach
Gå till:
Om denna produkt
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Caution: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Caution: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- pH-värdeFärgFörp.TillgänglighetPrice
- HACHS11M009Buffer solution, technical gradeBuffer solution, technical grade1,09Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL565,00 kr
- HACH1222349Buffer solutionBuffer solution4,01Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL330,00 kr
- HACHS11M010Buffer solution, technical gradeBuffer solution, technical grade4,65Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL565,00 kr
- HACH1222249Buffer solutionBuffer solution7,00Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL330,00 kr
- HACH1222220Buffer solution
- HACHS11M011Buffer solution, technical gradeBuffer solution, technical grade9,23Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL565,00 kr
- HACH1222149Buffer solutionBuffer solution10,00Färglös500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL330,00 kr