Elastin stain solution acc. Weigert, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00591.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 ml
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Suitability for microscopy:passes test
- Nuclei:blue-brown
- Collagen:red
- Muscle fibers:yellow
- Cytoplasm:yellow
- Elastic fibers:black
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:0,84 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:18 °C
FN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS07
:1