ContactUsLinkComponent
Elastin stain solution acc. Weigert, Sigma-Aldrich®
Elastin stain solution acc. Weigert, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00591.0500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Elastin stain solution acc. Weigert, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00591.0500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 ml
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Suitability for microscopy:
    passes test
  • Nuclei:
    blue-brown
  • Collagen:
    red
  • Muscle fibers:
    yellow
  • Cytoplasm:
    yellow
  • Elastic fibers:
    black
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Densitet:0,84 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:18 °C
FN:2924
ADR:3 (8),II
 :GHS02
 :GHS07
 :1