Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Leverantör:   SciLabware
Dropping pipettes
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Dropping pipettes
Dropping pipettes
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • BIBBSBD050
    Dropping pipettes with silicone teat, for 50 ml bottles, joint size 14/15
    Dropping pipettes with silicone teat, for 50 ml bottles, joint size 14/15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1 050,00 kr
    1 050,00 kr
    1 * 5 Items
       1 050,00 kr
  • BIBBSBD100
    Dropping pipettes with silicone teat, for 100 ml bottles, joint size 14/23
    Dropping pipettes with silicone teat, for 100 ml bottles, joint size 14/23
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 5 Items
       1 075,00 kr
  • BIBBSBD250
    Dropping pipettes with silicone teat, for 250 ml bottles, joint size 19/26
    Dropping pipettes with silicone teat, for 250 ml bottles, joint size 19/26
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 5 Items
       610,00 kr