ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-852
 :  Ansell
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-852
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-4331
  • 112-4334
  • 112-4330
  • 112-4332
  • 112-4333
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +