ContactUsLinkComponent
PAR test agar
PAR test agar
Katalog # LIOF11200
Leverantör:  LIOFILCHEM
CAS-nummer:  
undefined
PAR test agar
Katalog # LIOF11200
Leverantör:  LIOFILCHEM
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1
  • Beskrivning:
    PAR test agar for antibiotic residue detection
Specifikationer
Om denna produkt
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine