Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Media
Beredda mikrobiologiska media
Culture media in bottles
Culture media in bottles
Culture media in bottles
Katalog # LB.BROTH
Leverantör:
BALIS
CAS-nummer:
Expandera bilden
Culture media in bottles
Katalog # LB.BROTH
Leverantör:
BALIS
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 L
Beskrivning:
LB broth, modified
Fyllning:
1000 ml