ContactUsLinkComponent
VWR® Oxidase Swabs in a Box
  942152ZF
 :  
undefined
VWR® Oxidase Swabs in a Box
  942152ZF
 :  
  • Förp.:
    50 Tests
  • Beskrivning:
    Swabs, oxidase reagent
  • Hållbarhetstid:
    360 days
  • Förvaringstemperatur:
    2...14 °C
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904