Säkerhetskniv, SECUPRO MERAK
Katalog # 233-0184
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Specifikationer
- Total längd:128 mm
- Bladlängd:26×18,5×0,4 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Stålblad, plasthandtag.
- Helautomatisk indragning av bladet. När kniven har använts klart dras bladet tillbaka automatiskt in i höljet, även om användaren håller ned bladmekanismen med tummen
- Blad med fyra skäreggar; ökar användningstiden för ett enskilt blad och ger en konstant hög snittkvalitet
- Säkert bladbyte utan några verktyg; en inbyggd magnet förhindrar att bladet ramlar ut
- Nötningsbeständigt plasthandtag som är mycket lätt – gör användaren mindre trött under arbetet
- Kan användas av både vänster- och högerhänta
Praktisk låsbar kniv med helautomatisk bladindragning, lätt och användarvänlig. Den kan användas för att skära i alla typer av material: kartong, plastband, tejp, folie och papper. Kniven levereras med stålblad nr 92 men kan även användas med blad i rostfritt stål nr 192.
Certifications: TÜV testad