Orders LinkContactUsLinkComponent
Vials
Vials
Leverantör:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Vials
Certifikat
Vials
35 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Product Family Options
Screw top
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Med lock
    Tillgänglighet
    Pris
  • Vials
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • Vials
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6102
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Brun
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6108
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Brun
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-4018
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-4038
    Vials, SN, with write on label
    Vials, SN, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • HEWL5190-6115
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • HEWL5190-6122
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • Vials
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • Vials
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6100
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6106
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-6101
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6107
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • Vials
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-4015
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • Vials, SN
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • HEWL5190-6119
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Crimp top
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Med lock
    Tillgänglighet
    Pris
  • HEWL5190-6099
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Brun
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6105
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Brun
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-6113
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • HEWL5190-6120
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-4019
    Vials, LP, with write on label
    Vials, LP, with write on label
    2,00 ml
    Brun
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-6097
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6103
    Vials, cap bundle, LP
    Vials, cap bundle, LP
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-6098
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6104
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    Vials, cap bundle, LP, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Ja
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • Vials, LP
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-4017
    Vials, LP, with write on label
    Vials, LP, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items
  • HEWL5190-4036
    Vials, SN, with write on label
    Vials, SN, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • HEWL5190-6116
    Vials, wide
    Vials, wide
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • HEWL5190-6123
    Vials, wide
    Vials, wide
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
  • HEWL5190-6117
    Vials, wide, with write on label
    Vials, wide, with write on label
    2,00 ml
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items
  • HEWL5190-6124
    Vials, wide, with write on label
    Vials, wide, with write on label
    2,00 ml
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 50.000 Items
    1 * 50.000 Items
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Snap top
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Med lock
    Tillgänglighet
    Pris
  • HEWL5190-4039
    Vials, with write on label
    Vials, with write on label
    2,00 ml
    Klar
    Nej
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information