Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kyvetter
Kyvetter för spektrofotometrar
Round cuvettes
Round cuvettes
Round cuvettes
Catalog # HACHLYY621
Supplier:
Hach
Expand image
Round cuvettes
Catalog # HACHLYY621
Supplier:
Hach
Specifications
Skiktdjup:
11 mm
Volym:
8 ml
Material:
Glas
Beskrivning:
Cuvette, for LICO
Förp.:
560
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Round glass cuvette.
Product Details
Documentation