Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
ROCK600-109-200
- Antikroppstyp:Märke
- Antikroppsnamn:Glutathione-S-Transferase
- Antigensymbol:GST
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:Texas Red®
- ELISA:Yes
- Värd:Goat
- ImmunoFluorescens:Yes
- Reaktivitet:Cat
- Western blot:Yes
- Korsad adsorption:none
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Storlek:1 mg
- Förp.:1 mg
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: