Anti-GFP Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Katalog # GENSA01388-40
Leverantör: Genscript
Specifikationer
- Antikroppstyp:Märke
- Antikroppsnamn:Green Fluorescence Protein
- Antigensymbol:GFP
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Värd:Rabbit
- Immunutfällning:Yes
- Isotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Antigen synonymer:GFPuv|eGFP|Green Fluorescent Protein
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Storlek:40 µg
- Förp.:40 µG
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: