Anti-Avi-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Katalog # GENSA00674-40
Leverantör: Genscript
Specifikationer
- Antikroppstyp:Märke
- Antikroppsnamn:Avi Epitope Tag
- Antigensymbol:AVI
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Värd:Rabbit
- Isotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Storlek:40 µg
- Förp.:40 µG
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Tag
Antigen: Avi-tag
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: