Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody
Katalog # GENSA00187-100
Leverantör: Genscript
Specifikationer
- Antikroppstyp:Märke
- Antikroppsnamn:DYKDDDDK tag
- Antigensymbol:DYKDDDDK
- Klonalitet:Monoclonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Flödescytometri:Yes
- Värd:Mouse
- ImmunoFluorescens:Yes
- Immunutfällning:Yes
- Isotyp:IgG2b kappa
- Western blot:Yes
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Storlek:100 µg
- Förp.:100 µG
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: