Anti-DYKDDDDK Tag Rabbit Polyclonal Antibody
GENSA00170-40
- Antikroppstyp:Märke
- Antikroppsnamn:DYKDDDDK tag
- Antigensymbol:DYKDDDDK
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Flödescytometri:Yes
- Värd:Rabbit
- Immunutfällning:Yes
- Isotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Storlek:40 µg
- Förp.:40 µG
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: